4-氯-3-甲基苯胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-氯间甲苯胺
383680050 383680250
ACRO383680050EA 0 CNY
ACRO383680050 ACRO383680250
4-氯-3-甲基苯胺 98+%
4-氯-3-甲基苯胺
分子式: C₇H₈ClN
分子量: 141.6 g/mol
沸点: 241
溶点: 83…84 °C
MDL编号: MFCD00066332
CAS号: 7149-75-9
UN号: 2239
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %