4-氯-2-甲基苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-氨基-5-氯甲苯, 4-氯邻甲苯胺
109370050
109371000
ACRO109370050EA
0
CNY
ACRO109370050
ACRO109371000
4-氯-2-甲基苯胺 98%
4-氯-2-甲基苯胺
分子式:
C₇H₈ClN 分子量: 141.6 g/mol 沸点: 241 溶点: 29…30 °C 密度: 1.19 g/cm³ 闪点: 124 °C |
MDL编号:
MFCD00007842 CAS号: 95-69-2 EINECS: 202-441-6 UN号: 2239 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | Clear brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |