邻氯苄胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
108780250 108781000
ACRO108780250EA 0 CNY
ACRO108780250 ACRO108781000
邻氯苄胺 97%
邻氯苄胺
分子式: C₇H₈ClN
沸点: 103…104 °C (11 mmHg)
密度: 1,17 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008108
CAS号: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %