2,6-Dichlorobenzylamine 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
350740050 350740250
ACRO350740050EA 0 CNY
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
2,6-Dichlorobenzylamine
分子式: C₇H₇Cl₂N
分子量: 176.04 g/mol
MDL编号: MFCD00047928
CAS号: 6575-27-5
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %