2′,4′-二氯苯乙酮 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 0 CNY
ACRO302430250 ACRO302432500
2′,4′-二氯苯乙酮 97%
2′,4′-二氯苯乙酮
分子式: C₈H₆Cl₂O
分子量: 189.04 g/mol
沸点: 247
溶点: 29…34 °C
密度: 1.32 g/cm³
闪点: 131 °C
MDL编号: MFCD00000581
CAS号: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %