2,4′-二溴苯乙酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4′-溴苯甲酰甲基溴
112680100 112680500
ACRO112680100EA 0 CNY
ACRO112680100 ACRO112680500
2,4′-二溴苯乙酮 98%
2,4′-二溴苯乙酮
分子式: C₈H₆Br₂O
分子量: 277.94 g/mol
沸点: 1415 °C (760 mmHg)
溶点: 107…111 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000200
CAS号: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN号: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %