2-溴苯乙酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ω-溴苯乙酮, 苯甲酰甲基溴
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 0 CNY
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
2-溴苯乙酮 98%
2-溴苯乙酮
分子式: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
沸点: 135 °C (18 mmHg)
溶点: 46…51 °C
密度: 1,647 g/cm³ (20 °C)
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000195
CAS号: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN号: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01386
现在订购
产品技术规格
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %