对溴苯乙腈 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-溴苄腈
154480250 154481000
ACRO154480250EA 0 CNY
ACRO154480250 ACRO154481000
对溴苯乙腈 99%
对溴苯乙腈
分子式: C₈H₆BrN
沸点: 286 °C (1013 hPa)
溶点: 47…49 °C
闪点: 152 °C
MDL编号: MFCD00001916
CAS号: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %