α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 0 CNY
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
分子式: C₇H₅BrCl₂
分子量: 239.93 g/mol
沸点: 115…120 °C (1 mmHg)
密度: 1.65 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041363
CAS号: 18880-04-1
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %