苯乙炔 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙炔苯
152460250 152461000
ACRO152460250EA 0 CNY
ACRO152460250 ACRO152461000
苯乙炔 98%, pure
苯乙炔
分子式: C₈H₆
沸点: 142…144 °C (760 mmHg)
密度: 0,93 g/cm³
闪点: 31 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008570
CAS号: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN号: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %