3-乙炔基苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
364720050 364720250
ACRO364720050EA 0 CNY
ACRO364720050 ACRO364720250
3-乙炔基苯胺 98%
3-乙炔基苯胺
分子式: C₈H₇N
沸点: 92…93 °C (2 mmHg)
溶点: 27 °C
密度: 1,04 g/cm³
闪点: 59 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014779
CAS号: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
UN号: 1993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6140 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %