1-乙炔基-2-氟苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 0 CNY
ACRO380990010 ACRO380992500
1-乙炔基-2-氟苯 97%
1-乙炔基-2-氟苯
分子式: C₈H₅F
分子量: 120.13 g/mol
闪点: 37 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00799540
CAS号: 766-49-4
UN号: 1993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %