反式-1,2-二苯乙烯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
反-1,2-二苯乙烯
161041000
161045000
ACRO161041000EA
0
CNY
ACRO161041000
ACRO161045000
反式-1,2-二苯乙烯 96%
反式-1,2-二苯乙烯
分子式:
C₁₄H₁₂ 沸点: 305…307 °C (744 mmHg) 溶点: 122…126 °C 密度: 0,9707 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064300 CAS号: 103-30-0 EINECS: 203-098-5 UN号: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,08972 |
|
产品技术规格
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
HPLC | ≥95 % |