苯磺酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzene sulphochloride
148480010 148482500
ACRO148480010EA 0 CNY
ACRO148480010 ACRO148482500
苯磺酰氯 99%
苯磺酰氯
分子式: C₆H₅ClO₂S
分子量: 176.62 g/mol
沸点: 251…252 °C (760 mmHg)
溶点: 14.5 °C
密度: 1.384 g/cm³
闪点: 128 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007426
CAS号: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN号: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01072
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %