甲基苯基硫醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
甲基苯基硫醚, 茴香硫醚
138670250
138671000
138675000
ACRO138670250EA
0
CNY
ACRO138670250
ACRO138671000
ACRO138675000
甲基苯基硫醚 99%
甲基苯基硫醚
分子式:
C₇H₈S 分子量: 124.21 g/mol 沸点: 188 °C (760 mmHg) 溶点: –15 °C 密度: 1.05 g/cm³ 闪点: 73 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008559 CAS号: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN号: 3082 ADR: 9 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |