二苯醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯醚, 联苯醚
130600010 130605000
ACRO130600010EA 0 CNY
ACRO130600010 ACRO130605000
二苯醚 99%
二苯醚
分子式: C₁₂H₁₀O
分子量: 170.21 g/mol
沸点: 259 °C (760 mmHg)
溶点: 26…30 °C
密度: 1.073 g/cm³
闪点: 115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003034
CAS号: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %