对苯二酚 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-苯二酚, 1,4-二羟基苯
219930500 219930050
ACRO219930500EA 0 CNY
ACRO219930500 ACRO219930050
对苯二酚 99.5%
对苯二酚
分子式: C₆H₄(OH)₂
分子量: 110.11 g/mol
沸点: 285…287 °C (760 mmHg)
溶点: 170…174 °C
闪点: 165 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002339
CAS号: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
Water ≤0.6 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
HPLC ≥99.4 %