对苯二酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-苯二酚, 1,4-二羟基苯
120910020 120915000
ACRO120910020EA 0 CNY
ACRO120910020 ACRO120915000
对苯二酚 99%
对苯二酚
分子式: C₆H₄(OH)₂
分子量: 110.11 g/mol
沸点: 285…287 °C (760 mmHg)
溶点: 170…174 °C
闪点: 165 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002339
CAS号: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %