间苯二酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,3-苯二酚
132292500 132290500
ACRO132292500EA 0 CNY
ACRO132292500 ACRO132290500
间苯二酚 98%
间苯二酚
分子式: C₆H₆O₂
沸点: 281 °C (760 mmHg)
溶点: 109…111 °C
密度: 1,272 g/cm³ (20 °C)
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002269
CAS号: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN号: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %