邻苯二甲酸酐 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423320020 423325000
ACRO423320020EA 0 CNY
ACRO423320020 ACRO423325000
邻苯二甲酸酐 ACS
邻苯二甲酸酐
分子式: C₈H₄O₃
沸点: 284 °C (760 mmHg)
溶点: 129…132 °C
密度: 1,545 g/cm³ (20 °C)
闪点: 152 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005918
CAS号: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN号: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
现在订购
产品技术规格
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm