邻苯二甲酸酐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
154960010 154960025
ACRO154960010EA 0 CNY
ACRO154960010 ACRO154960025
邻苯二甲酸酐 99%
邻苯二甲酸酐
分子式: C₈H₄O₃
沸点: 284 °C (760 mmHg)
溶点: 129…132 °C
密度: 1,545 g/cm³ (20 °C)
闪点: 152 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005918
CAS号: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN号: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
现在订购
产品技术规格
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure