2-苯氧基乙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 乙二醇一苯醚, 苯基乙二醇
130240010 130242500
ACRO130240010EA 0 CNY
ACRO130240010 ACRO130242500
2-苯氧基乙醇 99%
2-苯氧基乙醇
分子式: C₆H₅OCH₂CH₂OH
分子量: 138.17 g/mol
沸点: 237 °C (760 mmHg)
溶点: 11…13 °C
密度: 1.1 g/cm³
闪点: 130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002857
CAS号: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %