乙氧基苯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯乙醚, 乙基苯基醚, 乙氧基苯
221491000 221492500 221495000
ACRO221491000EA 0 CNY
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000
乙氧基苯 98+%
乙氧基苯
分子式: C₆H₅OC₂H₅
沸点: 169…170 °C (760 mmHg)
溶点: –30 °C
密度: 0,96 g/cm³
闪点: 57 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009090
CAS号: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN号: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %