2-硝基间苯二酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-Nitrobenzene-1,3-diol
416160100 416160250
ACRO416160100EA 0 CNY
ACRO416160100 ACRO416160250
2-硝基间苯二酚 98%
2-硝基间苯二酚
分子式: C₆H₅NO₄
沸点: 232 °C (1013 hPa)
溶点: 80…84 °C
密度: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL编号: MFCD00007124
CAS号: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %