2-硝基间苯二酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
2-Nitrobenzene-1,3-diol
416160100
416160250
ACRO416160100EA
0
CNY
ACRO416160100
ACRO416160250
2-硝基间苯二酚 98%
2-硝基间苯二酚
分子式:
C₆H₅NO₄ 沸点: 232 °C (1013 hPa) 溶点: 80…84 °C 密度: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C) |
MDL编号:
MFCD00007124 CAS号: 601-89-8 EINECS: 210-010-9 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 84 °C |
Water | ≤2 % |
GC | ≥97.5 % |