4-氨基苯酚 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
对羟基苯胺
104270010
104270050
104272500
ACRO104270010EA
0
CNY
ACRO104270010
ACRO104270050
ACRO104272500
4-氨基苯酚 97%
4-氨基苯酚
分子式:
H₂NC₆H₄OH 分子量: 109.13 g/mol 沸点: 284 °C (760 mmHg) 溶点: 187…191 °C 闪点: 189 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007869 CAS号: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN号: 2512 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00461 |
|
产品技术规格
Appearance | White to cream to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |