对茴香胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-氨基苯甲醚, 4-甲氧基苯胺
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 0 CNY
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
对茴香胺 99%
对茴香胺
分子式: C₇H₉NO
分子量: 123.15 g/mol
沸点: 243
溶点: 56…59 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 122
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007864
CAS号: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %