间茴香胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲氧基苯胺, 3-氨基苯甲醚
104820050 104821000 104822500
ACRO104820050EA 0 CNY
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500
间茴香胺 99%
间茴香胺
分子式: C₇H₉NO
分子量: 123.15 g/mol
沸点: 250…251 °C (760 mmHg)
溶点: -2
密度: 1.102 g/cm³
闪点: 126 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007783
CAS号: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN号: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %