异硫氰酸苯酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: PITC
160971000 160975000
ACRO160971000EA 0 CNY
ACRO160971000 ACRO160975000
异硫氰酸苯酯 98%
异硫氰酸苯酯
分子式: C₇H₅NS
分子量: 135.19 g/mol
沸点: 221 °C (760 mmHg)
溶点: –21 °C
密度: 1.1288 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004798
CAS号: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN号: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07450
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136