4-碘苯甲酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 对碘苯甲酸甲酯
414460250 414461000
ACRO414460250EA 0 CNY
ACRO414460250 ACRO414461000
4-碘苯甲酸甲酯 98%
4-碘苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇IO₂
分子量: 262.05 g/mol
沸点: 276
溶点: 113…117 °C
密度: 2.02
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016353
CAS号: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %