2,4-二氟苯磺酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050
ACRO357490010EA 0 CNY
ACRO357490010 ACRO357490050
2,4-二氟苯磺酰氯 98%
2,4-二氟苯磺酰氯
分子式: C₆H₃ClF₂O₂S
分子量: 212.6 g/mol
沸点: 101…102 °C (1 mmHg)
密度: 1.581 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042481
CAS号: 13918-92-8
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)