4-(三氟甲氧基)苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟对茴香胺
297640025 297640250
ACRO297640025EA 0 CNY
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(三氟甲氧基)苯胺 99%
4-(三氟甲氧基)苯胺
分子式: C₇H₆F₃NO
分子量: 177.13 g/mol
沸点: 83…85 °C (15 mmHg)
密度: 1.31 g/cm³
闪点: 80 °C
MDL编号: MFCD00041314
CAS号: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN号: 2810
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %