2,3,4,5,6-五氟苯甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
五氟苯甲酰氯, 五氟苯酰氯
147120050
147120250
ACRO147120050EA
0
CNY
ACRO147120050
ACRO147120250
2,3,4,5,6-五氟苯甲酰氯 98%
2,3,4,5,6-五氟苯甲酰氯
分子式:
C₇ClF₅O 沸点: 158 °C (1013 hPa) 密度: 1,6 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000657 CAS号: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN号: 3265 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HCl | 98.5 to 101.5 % |