4-(三氟甲氧基)苯甲醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟茴香醛
293500100 293500010
ACRO293500100EA 0 CNY
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(三氟甲氧基)苯甲醛 99%
4-(三氟甲氧基)苯甲醛
分子式: C₈H₅F₃O₂
分子量: 190.12 g/mol
沸点: 80 °C (16 mmHg)
密度: 1.33 g/cm³
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041530
CAS号: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %