水杨酸苯酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 萨罗
165080010 165082500
ACRO165080010EA 0 CNY
ACRO165080010 ACRO165082500
水杨酸苯酯 99%
水杨酸苯酯
分子式: C₁₃H₁₀O₃
分子量: 214.22 g/mol
沸点: 172…173 °C (12 mmHg)
溶点: 40…44 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002213
CAS号: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
Merck Index: 12,07464
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %