对苯二甲酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,4-苯二甲酸
180720010 180722500 180725000
ACRO180720010EA 0 CNY
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000
对苯二甲酸 99+%
对苯二甲酸
分子式: C₈H₆O₄
分子量: 166.13 g/mol
沸点: 392
溶点: >300 °C
闪点: 260
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002558
CAS号: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %