水杨酸钠 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 2-羟基苯甲酸, 水杨酸
VWRC28068.296EA 960 CNY
VWRC28068.296 VWRC28068.460
水杨酸钠 ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
水杨酸钠
分子式: HOC₆H₄COONa
分子量: 160.10 g/mol
溶点: 200
密度: 0.32 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002440
CAS号: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %