邻苯二甲酸二乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DEP
114520010 114520025 114520250
ACRO114520010EA 0 CNY
ACRO114520010 ACRO114520025 ACRO114520250
邻苯二甲酸二乙酯 99%
邻苯二甲酸二乙酯
分子式: C₁₂H₁₄O₄
分子量: 222.24 g/mol
沸点: 298…299 °C (760 mmHg)
溶点: -3
密度: 1.118 g/cm³
闪点: 156 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009111
CAS号: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA