对羟基苯甲酸丙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对羟基安息香酸丙酯, 尼泊金丙酯
131590050 131595000
ACRO131590050EA 0 CNY
ACRO131590050 ACRO131595000
对羟基苯甲酸丙酯 99+%
对羟基苯甲酸丙酯
分子式: C₁₀H₁₂O₃
分子量: 180.2 g/mol
沸点: 292
溶点: 95…99 °C
闪点: 180 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002354
CAS号: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Appearance of solution almost colorless