4-羟基苯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对羟基苯甲酸甲酯, 尼泊金甲酯
126961000 126965000
ACRO126961000EA 0 CNY
ACRO126961000 ACRO126965000
4-羟基苯甲酸甲酯 99%
4-羟基苯甲酸甲酯
分子式: HOC₆H₄CO₂CH₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 298.6 °C (760 mmHg)
溶点: 125…128 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002352
CAS号: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %