4-羟基苯甲酸丁酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对羟基苯甲酸正丁酯, 对羟基苯甲酸丁酯
403571000 403575000
ACRO403571000EA 0 CNY
ACRO403571000 ACRO403575000
4-羟基苯甲酸丁酯 99+%
4-羟基苯甲酸丁酯
分子式: C₁₁H₁₄O₃
分子量: 194.23 g/mol
沸点: 156 °C (3.5 mmHg)
溶点: 68…71 °C
闪点: 181 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016478
CAS号: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %