水杨酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 冬绿苷, 冬青油, 邻羟基苯甲酸甲酯, 2-羟基苯甲酸甲酯
220490010 220490050 220495000
ACRO220490010EA 0 CNY
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000
水杨酸甲酯 99%
水杨酸甲酯
分子式: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 222 °C (760 mmHg)
溶点: 8…7 °C
密度: 1.1825 g/cm³
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002214
CAS号: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %