水杨酸乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-羟基苯甲酸乙酯
150490010 150492500
ACRO150490010EA 0 CNY
ACRO150490010 ACRO150492500
水杨酸乙酯 99+%
水杨酸乙酯
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
沸点: 234 °C (760 mmHg)
溶点: 2…3 °C
密度: 1.128 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002215
CAS号: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g