对硝基苯甲酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
168421000 168425000
ACRO168421000EA 0 CNY
ACRO168421000 ACRO168425000
对硝基苯甲酸乙酯 99%
对硝基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₉NO₄
分子量: 195.17 g/mol
溶点: 56…59 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007351
CAS号: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %