3-硝基苯甲酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000
ACRO168440250EA 0 CNY
ACRO168440250 ACRO168441000
3-硝基苯甲酸甲酯 98%
3-硝基苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
沸点: 279 °C (760 mmHg)
溶点: 76…80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007250
CAS号: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %