2-氨基苯甲酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 邻氨基苯甲酸乙酯
222231000 222235000
ACRO222231000EA 0 CNY
ACRO222231000 ACRO222235000
2-氨基苯甲酸乙酯 99%
2-氨基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₁NO₂
沸点: 129…130 °C (9 mmHg)
溶点: 13…15 °C
密度: 1,117 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00007711
CAS号: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %