苯甲酰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯酰胺
159331000 159335000
ACRO159331000EA 0 CNY
ACRO159331000 ACRO159335000
苯甲酰胺 99%
苯甲酰胺
分子式: C₇H₇NO
分子量: 121.14 g/mol
沸点: 228 °C (760 mmHg)
溶点: 125…129 °C
闪点: 180 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007968
CAS号: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm