对苯二甲酰氯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Terephthaloyl chloride
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 0 CNY
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
对苯二甲酰氯 99+%
对苯二甲酰氯
分子式: C₈H₄Cl₂O₂
沸点: 266 °C (1013 hPa)
溶点: 79…83 °C
密度: 1,34 g/cm³ (100 °C)
闪点: 180 °C
MDL编号: MFCD00000693
CAS号: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN号: 2923
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %