3,5-二硝基苯甲酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
408710250 408711000
ACRO408710250EA 0 CNY
ACRO408710250 ACRO408711000
3,5-二硝基苯甲酰氯 99%
3,5-二硝基苯甲酰氯
分子式: C₇H₃ClN₂O₅
沸点: 196 °C (15hPa)
溶点: 67…70 °C
密度: 1,33 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007248
CAS号: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN号: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %