苯甲酰溴 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
160950050 160950250
ACRO160950050EA 0 CNY
ACRO160950050 ACRO160950250
苯甲酰溴 97%
苯甲酰溴
分子式: C₇H₅BrO
分子量: 185.02 g/mol
沸点: 218…219 °C (760 mmHg)
溶点: –24 °C
密度: 1.57 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000112
CAS号: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %