1,3-二氰基苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
163660050 163662500
ACRO163660050EA 0 CNY
ACRO163660050 ACRO163662500
1,3-二氰基苯 98%
1,3-二氰基苯
分子式: C₈H₄N₂
沸点: 288 °C (1013 hPa)
溶点: 161…165 °C
密度: 4,42 g/cm³ (20 °C)
闪点: >150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001795
CAS号: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to tan Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
GC ≥97.5 %